Drukuj
2-(2-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Uwaga
H51851.06EA 2520 PLN
H51851.06
2-(2-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(2-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formuła: C₉H₆N₂O₂S
MW: 206,22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07375352
Numer CAS: 115311-41-6