Drukuj
6-Bromo-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Dostawca: TCI EUROPE
Uwaga
TCIAB3034-1GEA 734 PLN
TCIAB3034-1G TCIAB3034-5G
6-Bromo-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Bromo-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine
Formuła: C₅H₃BrN₄
Numer MDL: MFCD04060716
Numer CAS: 92276-38-5
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/76/28934476.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %