Drukuj
4-Methoxystilbene ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
A17328.06EA 736 PLN
A17328.06
4-Methoxystilbene ≥98%
4-Methoxystilbene
Formuła: C₁₅H₁₄O
MW: 210,27 g/mol
Temp. topnienia: 136…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017178
Numer CAS: 1142-15-0
Numer WE (dawny EINECS): 214-530-7