Drukuj
1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone ≥97%
Uwaga
ABCRAB124984.0250EA 0 PLN
ABCRAB124984.0250
1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone ≥97%
1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone
Formuła: C₁₄H₇Br₂NO₂
MW: 381,03 g/mol
Temp. topnienia: 225…229 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019155
Numer CAS: 81-49-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-354-0