Drukuj
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone 95%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
L00903.06EA 318 PLN
L00903.06 L00903.14
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone 95%
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone
Formuła: C₁₆H₁₄N₂O₂
Temp. topnienia: ∼ 215 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001198
Numer CAS: 2475-44-7
Numer WE (dawny EINECS): 219-602-1