Drukuj
Dimethylethoxysilane ≥94%
Dostawca: Acros Organics
Niebezpieczeństwo
ACRO392000050EA 124 PLN
ACRO392000050 ACRO392000250 ACRO392001000
Dimethylethoxysilane ≥94%
Dimethylethoxysilane
Formuła: C₄H₁₂OSi
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026750
Numer CAS: 14857-34-2
Numer WE (dawny EINECS): 238-921-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %