Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Dimethylethoxysilane ≥94% ammonia free
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₄H₁₂OSi
MW: 104,23
Temp. Wrzenia: 55 °C
Gęstość: 0,757
Temp. Zapłonu: 15 °C (59 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026750
Numer CAS: 14857-34-2
Numer WE (dawny EINECS): 238-921-7
ADR: 3,II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 g L16476.22
25 g L16476.14
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 104.23
CAS No. 14857-34-2
Czystość 94%
Refractive index 1.3680
Flash point 15°(59°F)
Boiling point 55°
Molecular formula C4H12OSi
MDL No. MFCD00026750
UN No. 1993
Beilstein reference 1731481
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość