Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Samarium diiodide 1 M in THF stabilised, AcroSeal®
Dostawca: Acros Organics
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: Stabilised with Sm
Formuła: SmI₂
MW: 404,17 g/mol
Gęstość: 0,922
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00058873
Numer CAS: 32248-43-4
Jednostka: 2056
ADR: 3,II
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue-green to dark blue Solution
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
AcroSeal glass bottle 100 ml ACRO294991000
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Density 0.922
Flash point -17°C
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość