Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Samarium diiodide 0.07-0.12 M in THF stabilised
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: SmI₂
MW: 404,17 g/mol
Gęstość: 0,922
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00058873
Numer CAS: 32248-43-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-726-8
Jednostka: 2056
ADR: 3,II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
0,01 mol 22360.JN
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Density 0.922
Sensitivity Air & Moisture Sensitive
Formula weight 404.21
CAS No. 32248-43-4
Physical form Liquid
Odour/scent Ether-like
Molecular formula SmI2
UN No. 3271
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość