L-Glutamic acid 5-benzyl ester ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
B22184.14EA
1860
PLN
B22184.14
B22184.06
L-Glutamic acid 5-benzyl ester ≥99%
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Formuła:
C₁₂H₁₅NO₄ MW: 237,3 g/mol Temp. topnienia: 162…165 °C |
Numer MDL:
MFCD00002633 Numer CAS: 1676-73-9 Numer WE (dawny EINECS): 216-826-1 |