Drukuj
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine 98%
Dostawca: Acros Organics
ACRO136860100EA 261 PLN
ACRO136860100
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine 98%
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine
Formuła: C₁₃H₁₆N₂O
MW: 216,29
Temp. topnienia: 95…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00023752
Numer CAS: 6094-60-6
Numer WE (dawny EINECS): 228-043-2
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95°C to 102°C
GC ≥97.5 %