Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3-Bromo-6-fluorochromone ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Formuła: C₉H₄BrFO₂
MW: 243,03
Temp. topnienia: 130…134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094003
Numer CAS: 179111-05-8
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H32163.03
5 g H32163.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 130-134°
Formula weight 243.03
CAS No. 179111-05-8
Czystość 97%
Molecular formula C9H4BrFO2
MDL No. MFCD03094003
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość