Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Chromone-3-carboxaldehyde ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Formuła: C₁₀H₆O₃
MW: 174,16
Temp. topnienia: 150…154 °C
Numer MDL: MFCD00014667
Numer CAS: 17422-74-1
Numer WE (dawny EINECS): 241-451-5
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 g A15438.22
25 g A15438.14
5 g A15438.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 150-154°
Formula weight 174.16
CAS No. 17422-74-1
Czystość 97%
Temperatura przechowywania 2°C to 8°C
Molecular formula C10H6O3
MDL No. MFCD00014667
Beilstein reference 472849
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość