Drukuj
6-Chloro-7-methylchromone ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
H26997.03EA 559 PLN
H26997.03 H26997.06
6-Chloro-7-methylchromone ≥98%
6-Chloro-7-methylchromone
Formuła: C₁₀H₇ClO₂
Temp. topnienia: 169…172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00239401
Numer CAS: 67029-84-9