Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Trimethylphosphine sulphide ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₃H₉PS
MW: 108,15
Temp. topnienia: 155…156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014460
Numer CAS: 2404-55-9
Jednostka: 3464
ADR: 6.1,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g A16762.03
5 g A16762.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 155-156°
Formula weight 108.15
CAS No. 2404-55-9
Czystość 97%
Molecular formula (CH3)3PS
MDL No. MFCD00014460
UN No. 3464
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość