Drukuj
Dicyclohexylchlorophosphine 97%
Niebezpieczeństwo
ACRO353290010EA 342 PLN
ACRO353290010 ACRO353290050
Dicyclohexylchlorophosphine 97%
Dicyclohexylchlorophosphine
Formuła: C₁₂H₂₂ClP
MW: 232,73 g/mol
Temp. Wrzenia: 165 °C (12 mmHg)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014294
Numer CAS: 16523-54-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)