Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Tricaine methanesulphonate ≥98%
Dostawca: Acros Organics
Uwaga
Formuła: C₁₀H₁₅NO₅S
Temp. topnienia: 146…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013176
Numer CAS: 886-86-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-956-8
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 10 g ACRO118000100
Plastic bottle 50 g ACRO118000500
Plastic bottle 250 g ACRO118002500
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość