Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Tricaine methanesulphonate, proszek
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
Ethyl-m-Aminobenzoate is a derivative of an isomer of benzocaine.
Ethyl-m-Aminobenzoate is mainly used as an anesthetic in fish, sharks, frogs, toads, salamanders, newts and worms. Concentrations generally used in fish are 25 to 300 mg/L water, with larger fish requiring higher concentrations. Bufo marimus frogs require approximately 1000 mg/L , while Rana pipens, R. temporaria and Xenopus leavis require approximately 300 mg/L for adequate anesthesia.
Soluble in water (1 g/ml).
Uwaga: Keep away from sunlight. Sunlight will cause degradation.
Formuła: C₁₀H₁₅NO₅S
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00013176
Numer CAS: 886-86-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-956-8
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form White Powder
Storage Store at −0 °C
Loss on Drying ≤5%
pH (1% aq soln) 7
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 g ICNA0210310680
250 g ICNA0210310683
25 g ICNA0210310625
5 g ICNA0210310605
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość