Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₁₂H₈ClF₂P
MW: 256,62
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972302
Numer CAS: 23039-97-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H26953.03
250 mg H26953.MD
5 g H26953.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 256.62
CAS No. 23039-97-6
Czystość 98%
Molecular formula C12H8ClF2P
MDL No. MFCD04972302
UN No. 3265
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość