Drukuj
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
H25894.06EA 4230 PLN
H25894.06 H25894.03
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine
Formuła: C₁₄H₁₄ClO₂P
MW: 280,69 g/mol
Temp. topnienia: 111…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08064037
Numer CAS: 263369-88-6
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II