Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₁₄H₁₄ClO₂P
MW: 280,69
Temp. Wrzenia: 140 °C (1,5 mmHg)
Temp. topnienia: 61…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972301
Numer CAS: 13685-30-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H25887.03
5 g H25887.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 61-64°
Formula weight 280.69
CAS No. 13685-30-8
Czystość 98+%
Odour/scent Irritating
Boiling point 140°/1.5mm
Molecular formula C14H14ClO2P
MDL No. MFCD04972301
UN No. 3261
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość