Drukuj
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL698474-250MGEA 429 PLN
SIAL698474-250MG
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine
Formuła: C₁₄H₁₄ClO₂P
MW: 280,69 g/mol
Numer MDL: MFCD04972301
Numer CAS: 13685-30-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II