Drukuj
Diphenylphosphine oxide 97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO310120050EA 1080 PLN
ACRO310120050 ACRO310120010
Diphenylphosphine oxide 97%
Diphenylphosphine oxide
Formuła: C₁₂H₁₁OP
MW: 202,20 g/mol
Temp. topnienia: 50…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002079
Numer CAS: 4559-70-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥96.0 %