Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Methyl-2-pyrazinecarboxylate ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13
Temp. topnienia: 56…60 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014611
Numer CAS: 6164-79-0
Numer WE (dawny EINECS): 228-198-6
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 g A12028.22
25 g A12028.14
5 g A12028.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 56-60°
Formula weight 138.13
CAS No. 6164-79-0
Czystość 98+%
Flash point >100°(212°F)
Molecular formula C6H6N2O2
MDL No. MFCD00014611
Merck reference 14,7959
Beilstein reference 118345
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość