Drukuj
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Dostawca: Thermo Scientific
ACRO103310050EA 212 PLN
ACRO103310050
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formuła: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16
Temp. topnienia: 103…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005238
Numer CAS: 6994-25-8
Numer WE (dawny EINECS): 230-262-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥98.5 %