Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥95%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10
Temp. topnienia: ∼ 125 °C (temp. rozkładu)
Numer MDL: MFCD00005239
Numer CAS: 41680-34-6
Numer WE (dawny EINECS): 255-493-7
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
0,25 g B23751.01
1 g B23751.03
5 g B23751.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point ca 125° dec.
Formula weight 127.10
CAS No. 41680-34-6
Czystość 95%
Temperatura przechowywania 2°C to 8°C
Molecular formula C4H5N3O2
MDL No. MFCD00005239
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość