Drukuj
4-Iodo-1H-pyrazole ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
H56369.14EA 3030 PLN
H56369.14 H56369.03 H56369.06
4-Iodo-1H-pyrazole ≥99%
4-Iodo-1H-pyrazole
Formuła: C₃H₃IN₂
MW: 193,97 g/mol
Temp. topnienia: 108…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005244
Numer CAS: 3469-69-0
Numer WE (dawny EINECS): 222-434-1