Drukuj
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
A14523.09EA 193 PLN
A14523.09
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide ≥98%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
Formuła: C₆H₉N₃O
MW: 139,16 g/mol
Temp. topnienia: 112…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003126
Numer CAS: 934-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 213-283-2