Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
Dostawca: Acros Organics
Uwaga
Formuła: C₉H₉N₃
MW: 159,19
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191749
Numer CAS: 1572-10-7
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to brown Powder or crystals and/or chunks
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 5 g ACRO368020050
Glass bottle 1 g ACRO368020010
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość