Drukuj
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
B24967.03EA 907 PLN
B24967.03 B24967.01 B24967.06
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98%
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
Formuła: C₆H₇IN₂O₂
MW: 266,04 g/mol
Temp. topnienia: 71…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00090865
Numer CAS: 52522-99-3