Chcesz zalogować się jeszcze raz?
1,2-Epoxycyclopentane ≥98%
Dostawca: Acros Organics
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₅H₈O
MW: 84,12
Temp. Wrzenia: 102 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,964 g/cm³
Temp. Zapłonu: 10 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005161
Numer CAS: 285-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-005-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Authentic
GC <=97.5%
Refractive index 1.4300 to 1.4360 (20°C, 589nm)
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 100 g ACRO348521000
Glass bottle 25 g ACRO348520250
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Density 0.964
Flash point 10°C
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość