Chcesz zalogować się jeszcze raz?
1,2-Epoxycyclopentane ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₅H₈O
MW: 84,12
Temp. Wrzenia: 101…102 °C
Gęstość: 0,965
Temp. Zapłonu: 10 °C (50 °F)
Numer MDL: MFCD00005161
Numer CAS: 285-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-005-6
ADR: 3,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
25 g B20629.14
5 g B20629.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 84.12
CAS No. 285-67-6
Czystość 97%
Refractive index 1.4340
Temperatura przechowywania 2°C to 8°C
Flash point 10°(50°F)
Boiling point 101-102°
Molecular formula C5H8O
MDL No. MFCD00005161
UN No. 1993
Beilstein reference 102495
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość