Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3-Benzoyl-2-thiophenecarboxylic acid ≥96%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₁₂H₈O₃S
MW: 232,26
Temp. topnienia: 150…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00159542
Numer CAS: 30006-03-2
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 mg H28040.MC
1 g H28040.03
250 mg H28040.MD
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 150-153°
Formula weight 232.26
CAS No. 30006-03-2
Czystość 96%
Molecular formula C12H8O3S
MDL No. MFCD00159542
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość