Chcesz zalogować się jeszcze raz?
siarczan (VI) magnezu 0.05 mol concentrated aqueous solution roztwór volumetryczny
Dostawca: CHEMPUR
CHMP166137802.0001
siarczan (VI) magnezu 0.05 mol concentrated aqueous solution roztwór volumetryczny
Formuła: MgSO₄
MW: 120,37 g/mol
Temp. topnienia: 1127 °C
Gęstość: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: ambient
Numer MDL: MFCD00011110
Numer CAS: 7487-88-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2
Jednostka: 0000
Klasyfikacja Merck : 12,05731
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Order Now
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość