Chcesz zalogować się jeszcze raz?
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₁₄H₁₅O₂P
MW: 246,24
Temp. topnienia: 113…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015451
Numer CAS: 4455-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 224-704-4
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
25 g L00912.14
5 g L00912.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 113-120°
Formula weight 246.24
CAS No. 4455-77-0
Czystość 98+%
Molecular formula C14H15O2P
MDL No. MFCD00015451
Beilstein reference 649558
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość