Drukuj
Sodium borodeuteride (99% D), pręty
Niebezpieczeństwo
35102.06EA 2780 PLN
35102.06 35102.03
Sodium borodeuteride (99% D), pręty
Sodium borodeuteride
Formuła: D₄BNa
MW: 41,857 g/mol
Temp. topnienia: ∼400 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003519
Numer CAS: 15681-89-7
Numer WE (dawny EINECS): 239-764-7
Jednostka: 1426
ADR: 4.3,I