Drukuj
2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
L01356.06EA 1700 PLN
L01356.06 L01356.03
2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98%
2-Acetamido-5-nitrothiazole
Formuła: C₅H₅N₃O₃S
MW: 187,18 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 263 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00022438
Numer CAS: 140-40-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-414-7