Drukuj
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
A16896.06EA 563 PLN
A16896.06 A16896.14
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formuła: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,22 g/mol
Temp. topnienia: 172…176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00123414
Numer CAS: 7210-76-6