Chcesz zalogować się jeszcze raz?
1,2:3,4-Diepoxybutane ≥98%, AcroSeal®
Dostawca: Acros Organics
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₄H₆O₂
MW: 86,09
Temp. Wrzenia: 56…58 °C (25 mmHg)
Temp. topnienia: 2…4 °C
Gęstość: 1,11 g/cm³
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005120
Numer CAS: 1464-53-5
Numer WE (dawny EINECS): 215-979-1
Jednostka: 3489
ADR: 6.1,I
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Authentic
GC <=96.0%
Refractive index 1.4325 to 1.4345 (20°C, 589 nm)
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
AcroSeal glass bottle 50 ml ACRO330070500
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Density 1.11
Flash point 45°C
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość