Chcesz zalogować się jeszcze raz?
1,2:3,4-Diepoxybutane ≥95%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₄H₆O₂
MW: 86,09
Temp. Wrzenia: 56…58 °C (25 mmHg)
Temp. topnienia: –19 °C
Gęstość: 1,112
Temp. Zapłonu: 45 °C (113 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005120
Numer CAS: 1464-53-5
Numer WE (dawny EINECS): 215-979-1
Jednostka: 2929
ADR: 6.1,II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle for solids 1 g L03919.03
Glass bottle for solids 5 g L03919.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point -19°
Formula weight 86.09
CAS No. 1464-53-5
Czystość 95%
Refractive index 1.4340
Flash point 45°(113°F)
Boiling point 56-58°/25mm
Molecular formula C4H6O2
MDL No. MFCD00005120
UN No. 2929
Merck reference 14,3676
Beilstein reference 79831
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość