Chcesz zalogować się jeszcze raz?
1,2:3,4-Diepoxybutane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Sigma-Aldrich
Formuła: C₄H₆O₂
MW: 86,09
Numer MDL: MFCD00005120
Numer CAS: 1464-53-5
Numer WE (dawny EINECS): 215-979-1
Jednostka: 2929
ADR: 6.1,II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle for solids 1 g SAFA202533-1G
Glass bottle for solids 25 g SAFA202533-25G
Glass bottle for solids 5 g SAFA202533-5G
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość