Drukuj
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
L06768.09EA 701 PLN
L06768.09
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97%
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Formuła: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Temp. Wrzenia: 238…240 °C
Gęstość: 0,997
Temp. Zapłonu: 97 °C (206 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005155
Numer CAS: 2426-07-5
Numer WE (dawny EINECS): 219-375-9
ADR: 8,III