Chcesz zalogować się jeszcze raz?
1,2:7,8-Diepoxyoctane do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck Millipore
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005155
Numer CAS: 2426-07-5
Numer WE (dawny EINECS): 219-375-9
Jednostka: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 7 g/l (20 °C)
Melting Point 7 °C
Molar Mass 142.19 g/mol
Boiling Point 222 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure < - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 89 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4456 (20 °C, 589 nm)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 350 °C DIN 51794
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 10 ml 8.21770.0010
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość