Chcesz zalogować się jeszcze raz?
DL-Penicillamine 97+%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21
Temp. topnienia: ∼ 212 °C (temp. rozkładu)
Numer MDL: MFCD00004856
Numer CAS: 52-66-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-147-2
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
- 5 g B24710.06
- 1 g B24710.03
Glass bottle for solids 25 g B24710.14
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point ca 212° dec.
Formula weight 149.21
CAS No. 52-66-4
Czystość 97+%
Temperatura przechowywania 2°C to 8°C
Odour/scent Unpleasant
Molecular formula C5H11NO2S
MDL No. MFCD00004856
Merck reference 14,7088
Beilstein reference 2039817
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość