Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Tolbutamide 1,000 µg/ml in acetonitrile
Dostawca: LGC Standards
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Tolbutamide 1,000 µg/ml in acetonitrile 1 ml PROOCERT-036
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Description Tolbutamide
CAS No. 64-77-7
Formula C₁₂H₁₈N₂O₃S
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość