Chcesz zalogować się jeszcze raz?
L(+)-Penicillamine ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21
Temp. topnienia: ∼ 200 °C (temp. rozkładu)
Numer MDL: MFCD00064303
Numer CAS: 1113-41-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-203-9
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g L13923.03
250 mg L13923.MD
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point ca 200° dec.
Formula weight 149.21
CAS No. 1113-41-3
Czystość 98+%
Temperatura przechowywania 2°C to 8°C
Odour/scent Unpleasant
Molecular formula C5H11NO2S
MDL No. MFCD00064303
Optical rotation +63° (c=1 in 1M NaOH)
Merck reference 14,7088
Beilstein reference 1722374
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość