Chcesz zalogować się jeszcze raz?
1-Propylboronic acid pinacol ester ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Formuła: C₉H₁₉BO₂
Temp. Wrzenia: 166…168 °C
Temp. Zapłonu: 47 °C (117 °F)
Numer MDL: MFCD12546187
Numer CAS: 67562-19-0
ADR: ,
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle for solids 5 g H30441.06
Glass bottle for solids 25 g H30441.14
Glass bottle for solids 1 g H30441.03
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 170.06
CAS No. 67562-19-0
Czystość 98%
Refractive index 1.4140
Flash point 47°(117°F)
Boiling point 166-168°
Molecular formula C9H19BO2
MDL No. MFCD12546187
UN No. 1993
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość