Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Formuła: C₁₃H₂₇BO₄
MW: 258,17
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788723
Numer CAS: 165904-27-8
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle for solids 1 g L19532.03
Glass bottle for solids 250 mg L19532.MD
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 258.17
CAS No. 165904-27-8
Czystość 97%
Refractive index 1.4280
Molecular formula C13H27BO4
MDL No. MFCD03788723
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość