Drukuj
Trimethylsilyl bromoacetate ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
L00961.14EA 376 PLN
L00961.14
Trimethylsilyl bromoacetate ≥98%
Trimethylsilyl bromoacetate
Formuła: C₅H₁₁BrO₂Si
MW: 211,13 g/mol
Temp. Wrzenia: 68…69 °C (17 mmHg)
Gęstość: 1,291
Temp. Zapłonu: 28 °C (82 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000187
Numer CAS: 18291-80-0
Numer WE (dawny EINECS): 242-165-3
Jednostka: 2920
ADR: 8,II