Chcesz zalogować się jeszcze raz?
N,N-Dimethylcyanoacetamide ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₅H₈N₂O
MW: 112,13
Temp. topnienia: 59…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051623
Numer CAS: 7391-40-4
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle for solids 100 g A10981.22
Glass bottle for solids 5 g A10981.06
Glass bottle for solids 25 g A10981.14
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 59-66°
Formula weight 112.13
CAS No. 7391-40-4
Czystość 98%
Molecular formula NCCH2CON(CH3)2
MDL No. MFCD00051623
Beilstein reference 773950
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość